Läs mer
4-metylbensenboronsyra, TRC
Produktkod. 30470153
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Product Code. Kvantitet
30470153 1 g
1 options
Product Code. 30470153 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2888601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzeneboronic Acid
CAS 5720-05-8
Molekylformel C7H9BO2
Kvantitet 1 g
Synonym Boronic acid, B-(4-methylphenyl)-Boronic acid, (4-methylphenyl)- (9CI), p-Tolueneboronic acid (7CI,8CI), (4-Methylphenyl)boronic acid, (p-Methylphenyl)boronic acid, 4-Tolueneboronic acid, 4-Tolylboronic acid, NSC 62870, p-Methylbenzeneboronic acid, p-Tolylboronic acid
InChI formel InChI=1S/C7H9BO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC-namn (4-metylfenyl)boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 135.96
Formel vikt 136.0696