Läs mer
4-Methylbenzenesulfonhydrazide, 97%
Produktkod. 10279593 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10279593 500 g Plastflaska 500g
10605982 25 g Plastflaska 25g
10606172 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10279593 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 157865000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1576-35-8 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1576-35-8
Molekylformel C7H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 186.23
MDL-nummer MFCD00007588
InChI-nyckel ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
PubChem CID 15303
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzenesulfonhydrazide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 109.0°C to 113.0°C
Färg Grå till vit eller vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3C6H4SO2NHNH2
Kvantitet 500 g
Beilstein 11, II, 66
Fieser 01,1185; 02,417; 03,293; 04,511; 05,678; 06,598; 07,375; 08,489; 09,472
Merck Index 15, 9694
Löslighetsinformation Solubility in water: 5g/L (15°C)
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonohydrazid
Formel vikt 186.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylbenzenesulfonhydrazide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • EUH044-Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.