Läs mer
4-metylbensensulfonhydrazid, 97 %
Codice prodotto. 10605982 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning Dimensione della confezione
10605982 25 g Plastflaska 25g
10606172 100 g Plastflaska 100g
10279593 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10605982 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 157860250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1576-35-8 | C7H10N2O2S | 186,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1576-35-8
Molekylformel C7H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 186.23
MDL-nummer MFCD00007588
InChI-nyckel ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
PubChem CID 15303
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzenesulfonhydrazide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 109,0 °C till 113,0 °C
Färg Grå till vit eller vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3C6H4SO2NHNH2
Kvantitet 25 g
Beilstein 11, II, 66
Fieser 01,1185; 02,417; 03,293; 04,511; 05,678; 06,598; 07,375; 08,489; 09,472
Merck Index 15, 9694
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 5 g/L (15 °C)
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonohydrazid
Formel vikt 186.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylbenzenesulfonhydrazide
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • EUH044-Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
Consigli di prudenza
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.