Läs mer
4-metylbensensulfonsyrahydrat, TRC
Produktkod. 30479579
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30479579 25 g
1 options
Produktkod. 30479579 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28874025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate
CAS 6192-52-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H8 O3 S . H2 O
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hydrate (1:1), Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate (9CI), p-Toluenesulfonic acid, monohydrate (8CI), 4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, Tosic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid monohydrate
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
LEDER O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonsyra; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 190.22
Formel vikt 190.03