Läs mer
4-metylbensensulfonsyra monohydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate |
| CAS | 6192-52-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H8 O3 S . H2 O |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hydrate (1:1), Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate (9CI), p-Toluenesulfonic acid, monohydrate (8CI), 4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, Tosic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2 |
| LEDER | O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-metylbensensulfonsyra; hydratera |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.22 |
| Visa mer |