Läs mer
4-metylbensensulfonamid, Mikromol™
Produktkod. 17991776
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17991776 100 mg
1 options
Produktkod. 17991776 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0325.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-metylbensensulfonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonamide
CAS 70-55-3
Analyt- eller komponentnamn p-Toluenesulfonamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H9 N O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Gliclazide Imp. A (EP), Tolbutamide Imp. A (EP), p-Toluenesulfonamide, (4-Methylphenyl)sulfonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, Toluenesulfonamide, Gliclazide Impurity A, Tolbutamide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 171.22
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 171,0354 g/mol