Läs mer
4-metylbensensulfonsyrahydrat, Mikromol™
Produktkod. 17242894
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17242894 100 mg
1 options
Produktkod. 17242894 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0598.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-metylbensensulfonsyrhydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate
CAS 6192-52-5
Analyt- eller komponentnamn 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 O3 S . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Lisinopril Dihydrate Imp. B (EP), Lisinopril Imp. B (EP), 4-Methylbenzene-sulphonic Acid Hydrate, Lisinopril Dihydrate Imp. B (EP) as Hydrate, Anastrozole Imp. F (EP) as Hydrate, Anastrozole Impurity F as Hydrate, Escitalopram Oxalate Impurity J as Hydrate, Lisinopril Dihydrate Impurity B as Hydrate, Sultamicillin Impurity B as Hydrate, Tizanidine Hydrochloride Impurity I as Hydrate, Escitalopram Impurity J as Hydrate, Lisinopril Impurity B as Hydrate, Tizanidine Impurity I as Hydrate
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
LEDER O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonsyra; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 190.22
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 190,03 g/mol