Läs mer
4-metylbensensulfonylhydrazid, 97 %
Produktkod. 11405643
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405643 100 g 100g
11495633 25 g 25g
11415643 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405643 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13529.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1024.95 SEK
    859.65 SEK / 100g
    Save 165.30 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1576-35-8 | C7H10N2O2S | 186,23 g/mol
p-toluensulfonylhydrazid används som ett reagens för framställning av tosylhydrazoner. Det användes för att framställa dipyrazolo[1,5-a:4,3-c]pyridiner och 1,2,3-selenadiazolderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-toluensulfonylhydrazid används som reagens för framställning av tosylhydrazoner. Den användes för att framställa dipyrazolo[1,5-a:4′ ,3′ -c]pyridiner och 1,2,3-selenadiazolderivat.
Löslighet
Lösligt i vatten, alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1576-35-8
Molekylformel C7H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 186.23
MDL-nummer MFCD00007588
InChI-nyckel ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
PubChem CID 15303
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonohydrazid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluenesulfonyl hydrazide
Smältpunkt 108 °C till 111 °C
Densitet 1.4
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3226
Beilstein 610130
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, alkohol.
Formel vikt 186.23
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Samoreaktivne snovi in zmesi Vrsta C och D
Faroangivelser
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH044-Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.