Läs mer
4-metylbensenetiol, TRC
Produktkod. 30478040
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30478040 10 g
1 options
Produktkod. 30478040 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29051010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzenethiol
CAS 106-45-6
Molekylformel C7H8S
Kvantitet 10 g
Synonym p-Toluenethiol, 1-Mercapto-4-methylbenzene, 4-Mercaptotoluene, 4-Methyl-1-thiophenol, 4-Methylphenyl Mercaptan, 4-Methylphenylthiol, 4-Methylthiophenol, 4-Thiocresol, 4-Toluenethiol, NSC 2227, NSC 229565, p-Mercaptotoluene, p-Methylbenzenethiol, p-Methylbenzenthiol, p-Methylphenyl Mercaptan, p-Methylphenylthiol, p-Methylthiophenol, p-Thiocresol, p-Thiolcresol, p-Tolyl mercaptan, p-Tolylthiol
InChI formel InChI=1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
LEDER Cc1ccc(S)cc1
IUPAC-namn 4-metylbensenetiol
Molekylvikt (g/mol) 124.2
Formel vikt 124.0347