Learn More
4-Methylbenzhydrylamine hydrochloride, polymer-supported, 1% cross-linked, 100-200 mesh, 0.5-1.0 mmol/g on PS-DVB
Product Code. 11440770
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11440770 25 g 25g
11430770 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11440770 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044455.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5267-49-2 | C14H16ClN | 233.74 g/mol
Hydrokloridhartser har använts för att studera behandlingen av hyperfosfatemi hos patienter med njursvikt i slutstadiet. Och används också för att fästa länkar på ett liknande sätt som PL-AMS Resin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5267-49-2
Molekylformel C14H16ClN
Molekylvikt (g/mol) 233.74
MDL-nummer MFCD00801150
InChI-nyckel NHTZSJKMWBONMD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-methylphenyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-methylphenyl phenyl methyl amine hydrochloride, 4-methylbenzhydrylamine hydrochloride, phenyl p-tolyl methanamine hydrochloride, 4-methylphenyl phenyl methyl amine hcl, 4-methylphenyl-phenylmethanamine hydrochloride
PubChem CID 2734294
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzhydrylamine hydrochloride
Namnnotering Polymer-supported, 1% cross-linked, 0.5 to 1.0 mmol/g on PS-DVB
Färg Vitt till gult
Maskstorlek 100 to 200 Mesh
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Suspended in DCM/DFM(1:1).
Fysisk form Pärlor
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.