missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylbenzil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylbenzil |
| CAS | 2431-00-7 |
| Molekylformel | C15 H12 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)15(17)14(16)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-methylphenyl)-2-phenylethane-1,2-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vikt | 224.0837 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?