Läs mer
4-metylbenzonitril, Mikromol™
Produktkod. 17913246
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17913246 100 mg
1 options
Produktkod. 17913246 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1143.170100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-metylbenzonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzonitrile (p-Tolunitrile)
CAS 104-85-8
Analyt- eller komponentnamn 4-Methylbenzonitrile (p-Tolunitrile)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H7 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzonitrile, 4-methyl-, p-Tolunitrile (8CI), 4-Methylbenzonitrile, 1-Cyano-4-methylbenzene, 4-Cyanotoluene, 4-Methylcyanobenzene, 4-Methylphenyl cyanide, 4-Methylphenylnitrile, 4-Toluenitrile, 4-Tolyl cyanide, NSC 70985, p-Cyanotoluene, p-Methylbenzonitrile, p-Toluenenitrile, p-Tolyl cyanide, p-Tolylnitrile
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)C#N
IUPAC-namn 4-metylbenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 117,0578 g/mol