Läs mer
4-metylbensofenon, 98 %
Produktkod. 11492847
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492847 500 g 500g
11364699 50 g 50g
11374699 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15479.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 134-84-9 | C14H12O | 196,249 g/mol
4-Methylbenzofenon används som klarlack för trä, plast och metall, övertryckslack.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-Methylbenzophenone används som klarlack för trä, plast och
metall, övertryckslack.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara i en tättsluten behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-84-9
Molekylformel C14H12O
Molekylvikt (g/mol) 196.249
MDL-nummer MFCD00008553
InChI-nyckel WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzophenone, phenyl p-tolyl methanone, 4-methylphenyl phenyl methanone, p-methylbenzophenone, methanone, 4-methylphenyl phenyl, p-benzoyltoluene, 4-methyl benzophenone, phenyl p-tolyl ketone, benzophenone, 4-methyl, p-benzophenone, methyl
PubChem CID 8652
IUPAC-namn (4-metylfenyl)-fenylmetanon
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzophenone
Smältpunkt 53 °C till 57 °C
Kokpunkt 326 °C
Flampunkt 143 °C (289 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1909310
Merck Index 14,7317
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 196.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.