Läs mer
4-metylbensofenon, TRC
Produktkod. 30472922
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30472922 1 g
1 options
Produktkod. 30472922 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2887701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzophenone
CAS 134-84-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14 H12 O
Kvantitet 1 g
Synonym Benzophenone, 4-methyl- (6CI,8CI), (4-Methylphenyl)phenylmethanone, (Phenyl)(4-methylphenyl)methanone, 4-Benzoyltoluene, 4-Methylbenzophenone, 4-Methylphenyl phenyl ketone, JRCure 1024, NSC 4898, Phenyl p-tolyl ketone, Phenyl(4-tolyl)methanone, SB-PI 712, Speedcure MBP, UV-Cure PMB, p-Benzoyltoluene, p-Methylbenzophenone, p-Methylphenyl phenyl ketone, p-Tolyl phenyl ketone
InChI formel InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn (4-metylfenyl)-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 196.2445
Formel vikt 196.0888
Procent renhet >95%