Läs mer
4-Methylbenzotriazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylbenzotriazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3/c1-5-3-2-4-6-7(5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10) |
| Formel vikt | 133.064 |
| Procent renhet | >95% |