Läs mer
4-Methylbenzotrifluoride, 98%
Produktkod. 11367506
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367506 1 g 1g
11377506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11043.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6140-17-6 | C8H7F3 | 160.139 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6140-17-6
Molekylformel C8H7F3
Molekylvikt (g/mol) 160.139
MDL-nummer MFCD00075476
InChI-nyckel LRLRAYMYEXQKID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl toluene, p-methylbenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, benzene, 1-methyl-4-trifluoromethyl, 4-methyl-1-trifluoromethyl benzene, 1-methyl-4-trifluormethyl benzol, pubchem1659, p-trifluoromethyltoluene
PubChem CID 80230
IUPAC-namn 1-metyl-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzotrifluoride
Densitet 1.144
Kokpunkt 129°C
Flampunkt 27°C (80°F)
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1863596
Formel vikt 160.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.