Läs mer
4-Methylbenzoylacetonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10500342 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10500342 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10500342 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 355060010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzoylacetonitrile
CAS 7391-28-8
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 104.0°C to 108.0°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H9NO
MDL-nummer MFCD00067895
Kvantitet 1 g
Synonym 4-methylbenzoylacetonitrile, 4-toluoylacetonitrile, 3-4-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, p-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-p-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-p-tolylpropanenitrile, acmc-20amdj, pubchem12072, maybridge1_004714, 4-methyl-benzoylacetonitrile
InChI-nyckel AIECDYDQPCANJK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
IUPAC-namn 3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 159.19
PubChem CID 522513
Formel vikt 159.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Needle-like Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylbenzoylacetonitrile
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faresætning
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.