Läs mer
4-metylbensylalkohol, 98 %
Codice prodotto. 10677122 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning Dimensione della confezione
10677122 25 g Glasflaska 25g
10035973 5 g Glasflaska 5g
10486800 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10677122 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155920250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 589-18-4 | C8H10O | 122,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 589-18-4
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00004664
InChI-nyckel KMTDMTZBNYGUNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl alcohol, p-tolylmethanol, p-tolylcarbinol, 4-methylphenyl methanol, 4-tolylcarbinol, p-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methyl, 4-hydroxymethyl toluene, benzyl alcohol, p-methyl, 4-methylbenzenemethanol
PubChem CID 11505
ChEBI CHEBI:1895
IUPAC-namn (4-metylfenyl)metanol
LEDER CC1=CC=C(C=C1)CO
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzyl alcohol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 56,0 °C till 61,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 217,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4CH2OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, 498
Formel vikt 122.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin massa, kristaller eller nålar
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylbenzyl alcohol
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.