Läs mer
4-metylbensylalkohol, 99 %
Produktkod. 11498196
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498196 25 g 25g
11408206 100 g 100g
11418206 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15315.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 589-18-4 | C8H10O | 122,167 g/mol
4-metylbensylalkohol används i dofter, smakämnen och som laboratoriereagens. Det används också som råmaterial för framställning av polykarbonater och 4-metyl-bensaldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Methylbenzylalkohol används i dofter, smakämnen och som laboratoriereagens. Det används också som råmaterial för framställning av polykarbonater och 4-metyl-bensaldehyd.
Löslighet
Löslig i metanol, eter och etanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 589-18-4
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.167
MDL-nummer MFCD00004664
InChI-nyckel KMTDMTZBNYGUNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl alcohol, p-tolylmethanol, p-tolylcarbinol, 4-methylphenyl methanol, 4-tolylcarbinol, p-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methyl, 4-hydroxymethyl toluene, benzyl alcohol, p-methyl, 4-methylbenzenemethanol
PubChem CID 11505
ChEBI CHEBI:1895
IUPAC-namn (4-metylfenyl)metanol
LEDER CC1=CC=C(C=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzyl alcohol
Smältpunkt 57 °C till 61 °C
Densitet 0.978
Kokpunkt 217 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1856550
Löslighetsinformation Löslig i metanol, eter och etanol. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.