Läs mer
4-metylbensylalkohol, TRC
Produktkod. 30480336
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480336 5 g
30470728 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30480336 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM8010055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylbenzyl Alcohol
CAS 589-18-4
Molekylformel C8 H10 O
Kvantitet 5 g
Synonym 4-(Hydroxymethyl)toluene, 4-Methylbenzyl alcohol, p-Methylbenzyl alcohol, p-Tolylcarbinol
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5,9H,6H2,1H3
LEDER Cc1ccc(CO)cc1
IUPAC-namn p-tolylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Formel vikt 122.0732