Läs mer
4-metylbensylbromid, 98 %
Codice prodotto. 11410883
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
11410883 5 g 5g
11420883 25 g 25g
11430883 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11410883 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13297.06
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 104-81-4 | C8H9Br | 185,064 g/mol
4-metylbensylbromid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Methylbenzylbromide används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Säkerställ tillräcklig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-81-4
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.064
MDL-nummer MFCD00000181
InChI-nyckel WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methylbenzene, p-xylyl bromide, p-methylbenzyl bromide, alpha-bromo-p-xylene, benzene, 1-bromomethyl-4-methyl, 4-bromomethyl toluene, p-bromomethyl toluene, alpha-bromo-p-xylol, 1-bromomethyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 7721
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)CBr
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzyl bromide
Smältpunkt 33 °C till 36 °C
Densitet 1.324
Kokpunkt 218 °C till 220 °C
Flampunkt 97 °C (206 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3417
Beilstein 507389
Merck Index 14,10090
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 185.07
Procent renhet 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.