Läs mer
4-Methylbenzyl bromide, 98%
Produktkod. 11420883
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420883 25 g 25g
11410883 5 g 5g
11430883 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420883 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13297.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 104-81-4 | C8H9Br | 185.064 g/mol
4-metylbensylbromid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Methylbenzylbromide används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Säkerställ tillräcklig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-81-4
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.064
MDL-nummer MFCD00000181
InChI-nyckel WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methylbenzene, p-xylyl bromide, p-methylbenzyl bromide, alpha-bromo-p-xylene, benzene, 1-bromomethyl-4-methyl, 4-bromomethyl toluene, p-bromomethyl toluene, alpha-bromo-p-xylol, 1-bromomethyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 7721
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzyl bromide
Smältpunkt 33°C to 36°C
Densitet 1.324
Kokpunkt 218°C to 220°C
Flampunkt 97°C (206°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3417
Beilstein 507389
Merck Index 14,10090
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 185.07
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.