Läs mer
4-metylbensylbromid, TRC
Produktkod. 30479639
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479639 5 g
30471843 100 g
30474617 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30479639 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2897355G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-81-4
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.06
Synonym alpha-Bromo-p-xylene, 1-(Bromomethyl)-4-methylbenzene, 4-(Bromomethyl)toluene, 4-Methylbenzyl Bromide, NSC 8050, p-(Bromomethyl)toluene, p-Methylbenzyl Bromide, p-Xylyl Bromide, p-Xylyl alpha-Bromide, alpha-Bromo-p-xylene, alpha-Bromo-p-xylol
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-metylbensen
LEDER Cc1ccc(CBr)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzyl Bromide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Formel vikt 183.9888