Läs mer
4-Methylbenzyl chloride, 98%
Produktkod. 11423407
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423407 250 g 250g
11354699 25 g 25g
11413407 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17183.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 104-82-5 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-82-5
Molekylformel C8H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 140.61
MDL-nummer MFCD00000919
InChI-nyckel DMHZDOTYAVHSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl chloride, p-xylyl chloride, 1-chloromethyl-4-methylbenzene, alpha-chloro-p-xylene, p-methylbenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methyl, p-chloromethyl toluene, 4-chloromethyl toluene, p-tolylmethyl chloride, p-xylene, alpha-chloro
PubChem CID 7722
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzyl chloride
Smältpunkt 4°C to 6°C
Densitet 1.064
Kokpunkt 199°C to 201°C
Flampunkt 75°C (167°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 507387
Merck Index 14,10091
Formel vikt 140.61
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.