Läs mer
4-Methylbenzyl cyanide, 98%
Produktkod. 10615562 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10615562 25 g Glasflaska 25g
10447002 5 g Glasflaska 5g
10590034 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10615562 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126440250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2947-61-7 | C9H9N | 131.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2947-61-7
Molekylformel C9H9N
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00001922
InChI-nyckel RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl cyanide, 4-methylphenylacetonitrile, p-tolylacetonitrile, p-methylbenzyl cyanide, 2-4-methylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methyl, 4-methylphenyl acetonitrile, 4-methylbenzeneacetonitrile, 4-methylbenzylcyanide, 2-p-tolylacetonitrile
PubChem CID 76280
IUPAC-namn 2-(4-metylfenyl)acetonitril
LEDER CC1=CC=C(CC#N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzyl cyanide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 18°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 242°C to 243°C
Flampunkt 106°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4CH2CN
Brytningsindex 1.5170 to 1.5195
Kvantitet 25 g
Beilstein 09, 530
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,benzene
Formel vikt 131.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylbenzyl cyanide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.