Läs mer
4-metylbensylisotiocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11387576
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387576 2 g 2g
11397576 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11135.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3694-46-0 | C9H9NS | 163.238 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3694-46-0
Molekylformel C9H9NS
Molekylvikt (g/mol) 163.238
MDL-nummer MFCD00041118
InChI-nyckel OAXIUBJXQISJEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methylbenzene, p-methylbenzyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl, isothiocyanic acid, p-methylbenzyl ester, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl-9ci, acmc-1cobu, 4-methylbenzylisothiocyanate, wln: scn1r d1, 4-12-00-02578 beilstein handbook reference
PubChem CID 19409
IUPAC-namn 1-(isotiocyanatometyl)-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzyl isothiocyanate
Densitet 1.08
Kokpunkt 97°C (1 mmHg)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.589
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2082478
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 163.24
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.