Läs mer
4-metylbensylamin, 98 %
Produktkod. 11414824
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414824 100 g 100g
11404824 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414824 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13768.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 104-84-7 | C8H11N | 121,183 g/mol
Reaktionerna av 1-hexanol med bensylamin och med 4-metylbensylamin ledde till motsvarande iminer i måttliga utbyten. 4-metylbensylamin i etanol/vattenlösning (1:4) som samtidigt absorberande och buffrande bakgrundselektrolyt med detektion vid 210 nm visade sig vara lämplig för bestämning av de individuella föreningarna vid bestämning genom kapillärzonelektrofores med indirekt detektion. Syntes av bensimidazoler använder 4-metylbensylamin (R1=4-MeBn) och 4-klorfenylisotiocyanat (R2=4-ClPh) som byggstenar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reaktionerna av 1-hexanol med bensylamin och med 4-metylbensylamin ledde till motsvarande iminer i måttliga utbyten. 4-metylbensylamin i etanol/vattenlösning (1:4) som samtidigt absorberande och buffrande bakgrundselektrolyt med detektion vid 210 nm visade sig vara lämplig för bestämning av de individuella föreningarna vid bestämning genom kapillärzonelektrofores med indirekt detektion. Syntes av bensimidazoler använder 4-metylbensylamin (R1=4-MeBn) och 4-klorfenylisotiocyanat (R2=4-ClPh) som byggstenar.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-84-7
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.183
MDL-nummer MFCD00008123
InChI-nyckel HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methyl, p-methylbenzylamine, p-tolylmethanamine, 4-methylphenyl methanamine, benzylamine, p-methyl, p-xylylamine, 4-methybenzylamine, 1-4-methylphenyl methanamine, 4-methyl-benzylamine
PubChem CID 66035
IUPAC-namn (4-metylfenyl)metanamin
LEDER CC1=CC=C(C=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbenzylamine
Smältpunkt 12 °C till 13 °C
Densitet 0.955
Kokpunkt 196 °C till 197 °C
Flampunkt 75 °C (167 °F)
Brytningsindex 1.535
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 956670
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 121.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.