Läs mer
4-Methylbenzylidene camphor, MedChemExpress
Beskrivning
4-Methylbenzylidene camphor(4-MBC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylbenzylidene camphor |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 36861-47-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H22O |
| Synonym | 4-MBC Enzacamene |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (393.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C(C)C=C3)=O |
| Visa mer |