missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methylbenzylidene Camphor, TRC

Produktkod. 30133023
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133023 10 g
17973865 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133023 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29050010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 36861-47-9
Molekylformel C18 H22 O
Molekylvikt (g/mol) 254.37
Synonym Methyl Benzylidene Camphor, 3-(4'-Methyl)benzylidene-bornan-2-one, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]-, (±)-, 1,7,7-Trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-Trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 3-(4-Methylbenzylidene)-DL-camphor, 3-(4-Methylbenzylidene)-dl-camphor, 3-(4-Methylbenzylidene)bornan-2-one, 3-(4-Methylbenzylidene)camphor, 3-(4'-Methylbenzylidene)camphor, 3-(p-Methylbenzylidene)-DL-camphor, 3-(p-Methylbenzylidene)camphor, 4-MBC, 4-Methylbenzylidenecamphor, Enzacamene, Eusolex 6300, Methylbenzylidenecamphor, Neo Heliopan MBC, Parsol 500, Parsol 5000, Uvinul MBC 95, p-Methylbenzylidenecamphor
IUPAC-namn 4,7,7-trimethyl-2-[(4-methylphenyl)methylidene]bicyclo[2.2.1]heptan-3-one
LEDER Cc1ccc(C=C2C3CCC(C)(C2=O)C3(C)C)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl Benzylidene Camphor
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C18H22O/c1-12-5-7-13(8-6-12)11-14-15-9-10-18(4,16(14)19)17(15,2)3/h5-8,11,15H,9-10H2,1-4H3
Formel vikt 254.1671
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.