Läs mer
4'-metylbifenyl-2-karbonitil, Mikromol™
Produktkod. 30051940
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051940 25 mg
1 options
Produktkod. 30051940 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0862.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4'-Metylbifenyl-2-karbonitrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
CAS 114772-53-1
Analyt- eller komponentnamn 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H11 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-methyl-, 4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Methylphenyl)benzonitrile, 2-(p-Tolyl)benzonitrile, 2-Cyano-4'-methyl-1,1'-biphenyl, 2-Cyano-4'-methylbiphenyl, 2'-Cyano-4-methylbiphenyl, 4-Methyl-2'-cyanobiphenyl, 4'-Methyl-1,1'-biphenyl-2-ylcarbonitrile, 4'-Methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c1-11-6-8-12(9-7-11)14-5-3-2-4-13(14)10-15/h2-9H,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N
IUPAC-namn 2-(4-metylfenyl)benzonitril
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 193,0891 g/mol