missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4’-Methylbiphenyl-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Methylbiphenyl-2-carboxylic Acid |
| CAS | 7148-03-0 |
| Molekylformel | C14 H12 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid, 4'-Methyl-2-biphenylcarboxylic Acid, 2-(4-Methylphenyl)benzoic Acid, 2-(p-Tolyl)benzoic Acid, 2-Carboxy-4'-methylbiphenyl, 4-Methyl-2'-biphenylcarboxylic Acid, 4'-Methyl-2-biphenylcarboxylic Acid, 4'-Methyl-2-biphenylylcarboxylic Acid, 4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid, NSC 26069 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O2/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(4-methylphenyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.244 |
| Formel vikt | 212.084 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?