Läs mer
4'-metylbifenyl-4-karboxaldehyd, 96 %
Produktkod. 15447187
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447187 250 mg 250mg
15437187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34249.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 36393-42-7 | C14H12O | 196,249 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36393-42-7
Molekylformel C14H12O
Molekylvikt (g/mol) 196.249
MDL-nummer MFCD02258938
InChI-nyckel BCINBWXQYBLSKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylphenyl benzaldehyde, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methylbiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methyl-4-formylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl, 4'-methyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methylbiphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, pubchem10296
PubChem CID 1392762
IUPAC-namn 4-(4-metylfenyl)bensaldehyd
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Smältpunkt 108 °C till 113 °C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 196.25
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.