Läs mer
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid, 96%
Produktkod. 15487407
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487407 5 g 5g
15477407 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34459.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 720-73-0 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
4'-metyl-bifenyl-4-karboxylsyran uppvisar de karakteristiska absorptionsbanden för COOH- och CH-grupper. Fotoproduktanalys, utförd av GC-MS, ETIR och GC-FTIR bekräftar tre på varandra följande oxidationstillstånd av metylsubstituenter såsom alkohol, aldehyd och karboxylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den 4′ -metyl-bifenyl-4-karboxylsyra uppvisar de karakteristiska absorptionsbanden för COOH- och CH-grupper. Fotoproduktanalys, utförd av GC-MS, ETIR och GC-FTIR bekräftar tre på varandra följande oxidationstillstånd av metylsubstituenter såsom alkohol, aldehyd och karboxylsyror.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 720-73-0
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.248
MDL-nummer MFCD00448778
InChI-nyckel RZOCCLOTCXINRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-methylphenyl benzoic acid, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid, 4'-methyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl
PubChem CID 2063421
IUPAC-namn 4-(4-metylfenyl)bensoesyra
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Smältpunkt 257°C to 258°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 212.25
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.