Läs mer
4-metylbifenyl, 98 %
Produktkod. 11457716
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457716 1 g 1g
11467716 5 g 5g
11477716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14702.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 644-08-6 | C13H12 | 168,24 g/mol
4-Methylbiphenyl, används som en smaksättningsingrediens i livsmedelsindustrin. Det används också som en mellanprodukt i jordbrukskemikalier, färgämnen, smak- och doftämnen, farmaceutiska, syntetiska material. Den används också som en OLED-mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Methylbiphenyl, används som en smaksättningsingrediens i livsmedelsindustrin. Det används också som en mellanprodukt i jordbrukskemikalier, färgämnen, smak- och doftämnen, farmaceutiska, syntetiska material. Den används också som en OLED-mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i alkohol och eter, mycket löslig i organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 644-08-6
Molekylformel C13H12
Molekylvikt (g/mol) 168.24
MDL-nummer MFCD00008544
InChI-nyckel ZZLCFHIKESPLTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbiphenyl, 4-phenyltoluene, 4-methyl-1,1'-biphenyl, p-methylbiphenyl, p-methyldiphenyl, 4-methyldiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-methyl, biphenyl, 4-methyl, p-phenyltoluene, 4-methylphenyl benzene
PubChem CID 12566
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylbiphenyl
Smältpunkt 44 °C till 48 °C
Densitet 1.015
Kokpunkt 267 °C till 268 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1904468
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Lösligt i alkohol och eter, mycket lösligt i organiska lösningsmedel.
IUPAC-namn 1-metyl-4-fenylbensen
Formel vikt 168.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.