Läs mer
4'-Methylbutyrophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Methylbutyrophenone |
| CAS | 4160-52-5 |
| Molekylformel | C11H14O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(4-Methylphenyl)-1-butanone, 1-Butyryl-4-methylbenzene, 4'-Methylbutyrophenone, NSC 163487, p-Methylbutyrophenone, p-Tolyl Propyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O/c1-3-4-11(12)10-7-5-9(2)6-8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-methylphenyl)butan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.23 |
| Formel vikt | 162.1045 |