Läs mer
4-Methylcarbazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylcarbazole |
| CAS | 3770-48-7 |
| Molekylformel | C13H11N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Methyl-9H-carbazole |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N/c1-9-5-4-8-12-13(9)10-6-2-3-7-11(10)14-12/h2-8,14H,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc2[nH]c3ccccc3c12 |
| IUPAC-namn | 4-methyl-9H-carbazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.23 |
| Formel vikt | 181.0891 |