Läs mer
4-metylkatekol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7044092
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371607 25 g 25g
11381607 100 g 100g
11391607 500 g 500g
3 options
Produktkod. 11371607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04495.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 452-86-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
4-Methylcatechol används för att syntetisera antimikrobiell, antioxidant. Det fungerar också som en effektiv hämmare. Det kan användas för att producera 4-brom-5-metyl-pyrokatekol. Det ökar hjärnhärledd neurotrofisk faktorinnehåll och mRNA-uttryck i odlade hjärnceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Methylcatechol används för att syntetisera antimikrobiell, antioxidant. Det fungerar också som en effektiv hämmare. Det kan användas för att producera 4-brom-5-metyl-pyrokatekol. Det ökar hjärnhärledd neurotrofisk faktorinnehåll och mRNA-uttryck i odlade hjärnceller.
Löslighet Löslig i vatten, metanol, aceton, eter och alkohol
.
Anmärkningar
Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel, Starka baser. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-86-8
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.14
MDL-nummer MFCD00002205
InChI-nyckel ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcatechol, 3,4-dihydroxytoluene, homocatechol, 4-methyl-1,2-benzenediol, p-methylcatechol, 4-methylpyrocatechol, homopyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-methylbenzene, p-methylpyrocatechol, toluene-3,4-diol
PubChem CID 9958
ChEBI CHEBI:17254
IUPAC-namn 4-metylbensen-1,2-diol
LEDER CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylcatechol
Smältpunkt 67°C to 69°C
Kokpunkt 251°C
Flampunkt 140°C (284°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 636512
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,acetone,ether,and alcohol.
Formel vikt 124.14
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.