Läs mer
4'-Methylchrysoeriol, MedChemExpress
Produktkod. 16477407
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477407 5 mg -
16455526 100 mg -
16434698 10 mg -
16420987 50 mg 50mg
16413206 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16477407 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112734
MedChemExpress 4'-Methylchrysoeriol is a potent inhibitor of Cytochrome P450 enzymes, with an IC50 of 19 nM for human P450 1B1-dependent EROD.
4'-Methylchrysoeriol is a potent inhibitor of Cytochrome P450 enzymes, with an IC50 of 19 nM for human P450 1B1-dependent EROD.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methylchrysoeriol
CAS 4712-12-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14O6
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (66.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Molekylvikt (g/mol) 314.29
Formel vikt 314.29
Procent renhet 98.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death