Läs mer
4-metylcinnaminsyra, övervägande trans, 99 %
Produktkod. 11420963
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420963 100 g 100g
11400963 5 g 5g
11410963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420963 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13337.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1866-39-3 | C10H10O2 | 162,188 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1866-39-3
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.188
MDL-nummer MFCD00002697
InChI-nyckel RURHILYUWQEGOS-VOTSOKGWSA-N
Synonym 4-methylcinnamic acid, 3-p-tolyl acrylic acid, e-3-p-tolyl acrylic acid, p-methylcinnamic acid, p-methyl cinnamic acid, 2e-3-4-methylphenyl acrylic acid, 2e-3-4-methylphenyl prop-2-enoic acid, 4-methyl-cinnamic acid, e-3-4-methylphenyl-2-propenoic acid, 3-4-methylphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 731767
IUPAC-namn (E)-3-(4-metylfenyl)prop-2-ensyra
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylcinnamic acid
Namnnotering Övervägande trans
Smältpunkt 196 °C till 200 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1364327
Formel vikt 162.19
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylcinnamic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-p-Methylcinnamic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.