Läs mer
4-metylcinnaminsyra, TRC
Produktkod. 30471251
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30471251 10 g
1 options
Produktkod. 30471251 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30496810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Methylcinnamic Acid
CAS 1866-39-3
Molekylformel C10 H10 O2
Kvantitet 10 g
Synonym (E)-3-(p-Tolyl)acrylic acid, (2E)-3-(4-methylphenyl)prop-2-enoic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
LEDER Cc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
IUPAC-namn (E)-3-(p-tolyl)prop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Formel vikt 162.0681