Learn More
4-metylcinnaminsyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | trans-4-Methylcinnamic Acid |
| CAS | 1866-39-3 |
| Molekylformel | C10 H10 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (E)-3-(p-Tolyl)acrylic acid, (2E)-3-(4-methylphenyl)prop-2-enoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+ |
| LEDER | Cc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-(p-tolyl)prop-2-enoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.19 |
| Formel vikt | 162.0681 |