missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylcyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylcyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 156.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?