missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methylcyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30476151
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30476151 5 g -
30475854 1 g -
30471135 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30476151 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2949805G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 51181-40-9
Molekylformel C9H16O2
Molekylvikt (g/mol) 156.22
Synonym 4-Methyl-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Methylcyclohexanecarboxylate, Cyclohexanecarboxylic acid, 4-methyl-, methyl ester (6CI, 7CI, 9CI, ACI), methyl 4-methylcyclohexane-1-carboxylate
IUPAC-namn methyl 4-methylcyclohexane-1-carboxylate
LEDER O=C(OC)C1CCC(C)CC1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methylcyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H16O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Formel vikt 156.12
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.