missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylcyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylcyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 4331-54-8 |
| Molekylformel | C8H14O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Methylcyclohexanecarboxylic Acid, p-Methylcyclohexanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC1CCC(CC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-methylcyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vikt | 142.0994 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?