Learn More
4-Methylcyclohexanemethanol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylcyclohexanemethanol |
| CAS | 34885-03-5 |
| Molekylformel | C8H16O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-Methyl-cyclohexanemethanol, (4-Methylcyclohexyl)methanol, 4-Methylcyclohexane methanol, Hexahydro-p-methylbenzyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h7-9H,2-6H2,1H3 |
| LEDER | CC1CCC(CO)CC1 |
| IUPAC-namn | (4-methylcyclohexyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vikt | 128.1201 |