Läs mer
4-metylcyklohexanol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11492738
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492738 50 mL 50ml
11402748 250 mL 250ml
11482738 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16734.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 589-91-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
2-metylcyklohexanol användes för att studera effekten av organiska lösningsmedel på epoxidhydrolas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Methylcyclohexanol användes för att studera effekten av organiska lösningsmedel på epoxidhydrolas.
Löslighet Lösligt i
vatten (15 mg/ml vid 20 °C), eter, alkoholer och många organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syraanhydrider, syraklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 589-91-3
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00001449,MFCD00064171,MFCD00064170
InChI-nyckel MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11524
IUPAC-namn 4-metylcyklohexan-1-ol
LEDER CC1CCC(O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylcyclohexanol cis + trans
Namnnotering cis + trans
Smältpunkt °C to 41°C
Densitet 0.915
Kokpunkt 171°C to 173°C
Flampunkt 70°C (158°F)
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 50 mL
Beilstein 1445998
Löslighetsinformation Soluble in water (15mg/ml at 20°C),ether,alcohols,and many organic solvents.
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.