Läs mer
4-metylcyklohexanon, 98+%
Produktkod. 11494584
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494584 100 g 100g
11484584 25 g 25g
11404594 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494584 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13186.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 589-92-4 | C7H12O | 112,17 g/mol
4-metylcyklohexanon användes i syntesen av sesquiterpenoiden acutifolon A av pinguisan-typ, i racemisk form. Det används som mellanprodukter av CCNU och det kan också användas som lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-metylcyklohexanon användes i syntesen av seskviterpenoiden acutifolon A av pinguisan-typ, i racemisk form. Det används som mellanprodukter av CCNU och det kan också användas som lösningsmedel.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 589-92-4
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.17
MDL-nummer MFCD00001643
InChI-nyckel VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-methyl, 4-methyl-1-cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1, p-methyl cyclohexanone, methycyclohexanone, metylocykloheksanon, unii-0l1r78k79s, 4-methyl cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1 french
PubChem CID 11525
IUPAC-namn 4-metylcyklohexan-1-on
LEDER CC1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylcyclohexanone
Smältpunkt -41 °C
Densitet 0.914
Kokpunkt 169 °C till 171 °C
Flampunkt 48 °C (118 °F)
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2297
Beilstein 506746
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 112.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.