Läs mer
4-metylcyklohexanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylcyclohexanone |
| CAS | 589-92-4 |
| Molekylformel | C7 H12 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Methylcyclohexanone, 4-Methyl-1-cyclohexanone, NSC 3816 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CC1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC-namn | 4-metylcyklohexan-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.17 |
| Formel vikt | 112.0888 |