Läs mer
4-metyldibensotiofen, TRC
Produktkod. 17901405
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17901405 1 g
17933015 250 mg
17942135 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17901405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2997651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7372-88-5
Molekylformel C13 H10 S
Molekylvikt (g/mol) 198.28
Synonym 4-MDBT, 4-Methyldibenzo[b,d]thiophene
IUPAC-namn 4-metyldibensotiofen
LEDER Cc1cccc2c3ccccc3sc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyldibenzothiophene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H10S/c1-9-5-4-7-11-10-6-2-3-8-12(10)14-13(9)11/h2-8H,1H3
Formel vikt 198.0503
Procent renhet >95%