Läs mer
4-metyldifenylamin, 98 %
Produktkod. 11425330
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425330 10 g 10g
11435330 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425330 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044560.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 620-84-8 | C13H13N | 183,25 g/mol
4-Methyldiphenylamin används som ett syntesmaterial mellan mellanprodukter och OLED-material. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-84-8
Molekylformel C13H13N
Molekylvikt (g/mol) 183.25
MDL-nummer MFCD00092921
InChI-nyckel AGHYMXKKEXDUTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyldiphenylamine, benzenamine, 4-methyl-n-phenyl, n-phenyl-p-toluidine, 4-methyl-n-phenyl-aniline, 4-methyl-n-phenylbenzamine, 4-methylphenyl phenylamine, phenyl-p-tolylamine, 4-methyldiphenylamin, phenyl-p-tolyl-amine, n-pnenyl-4-methylaniline
PubChem CID 12109
IUPAC-namn 4-metyl-N-fenylanilin
LEDER CC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyldiphenylamine
Smältpunkt 85°C to 86°C
Färg Brun
Kokpunkt 334°C
Flampunkt 155°C (311°F)
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in benzene,toluene,methanol,ethanol
Formel vikt 183.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.